Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit ståldæksel til 603/636-10
Artikelnummer. 30285001
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
Ingen
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285001 Ingen
1 options
Artikelnummer. 30285001 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5010220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.67 DKK
    220.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.83 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Højeste kvalitet rustfrit ståldæksel til 603/636-10 Amsta-flasker og dobbeltkedelflasker. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Beholderlåg
Kapacitet (metrisk) Ingen
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål