Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit ståldæksel - Syrebestandigt for 608/609-25, 608/609-30
Artikelnummer. 30284897
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
Ingen
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284897 Ingen
1 options
Artikelnummer. 30284897 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5110300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    507.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 44.67 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højeste kvalitet rustfrit ståldæksel - syrebestandigt til 608/609-25. 608/609-30 Amsta transportcontainer. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Specifications
Produkttype Beholderlåg
Kapacitet (metrisk) Ingen
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål