Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit ståldæksel - Syrebestandigt til 608/609-150
Beskrivelse
- Højeste kvalitet i rustfrit stål.
- Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholderlåg |
| Kapacitet (metrisk) | Ingen |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Rustfrit stål |