Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit ståldæksel - Syrebestandigt til 608/609-100
Artikelnummer. 30284935
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
Ingen
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284935 Ingen
1 options
Artikelnummer. 30284935 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5110450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    949.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 86.00 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højeste kvalitet rustfrit ståldæksel - syrebestandigt til 608/609-100 Amsta transportbeholdere. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Beholderlåg
Kapacitet (metrisk) Ingen
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål