Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit stållåg - Syrebestandigt for 605/606-10, 605-12
Artikelnummer. 30284970
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
Ingen
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284970 Ingen
1 options
Artikelnummer. 30284970 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5110240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.34 DKK
    330.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.83 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Højeste kvalitet rustfrit ståldæksel - syrebestandigt til 605/606-10. 605-12 Amsta-spande. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Beholderlåg
Kapacitet (metrisk) Ingen
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål