Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit ståldæksel - syrebestandigt til 603/636-8
Artikelnummer. 30284918
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
Ingen
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284918 Ingen
1 options
Artikelnummer. 30284918 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5110200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 DKK
    264.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.15 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højeste kvalitet rustfrit ståldæksel - syrebestandigt til 603/636-8 Amsta-flasker og termokedelflasker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Beholderlåg
Kapacitet (metrisk) Ingen
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål