Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit stål-låg - syrebestandigt til 603/636-3
Artikelnummer. 30284965
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
Ingen
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284965 Ingen
1 options
Artikelnummer. 30284965 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5110155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 DKK
    199.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.80 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Højeste kvalitet rustfrit ståldæksel - syrebestandigt til 603/636-3 Amsta-flasker og termobadeflasker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Beholderlåg
Kapacitet (metrisk) Ingen
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål