Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit ståldæksel - Syrebestandigt til 603/636-2
Artikelnummer. 30285066
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
Ingen
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285066 Ingen
1 options
Artikelnummer. 30285066 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5110132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 DKK
    188.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.24 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højeste kvalitet rustfrit ståldæksel - syrebestandigt til 603/636-2 Amsta-flasker og dobbeltkedelflasker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Beholderlåg
Kapacitet (metrisk) Ingen
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål