Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit stål-låg - syrebestandigt til 603/636-10
Artikelnummer. 30285048
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
Ingen
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285048 Ingen
1 options
Artikelnummer. 30285048 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5110220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.35 DKK
    287.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.37 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Højeste kvalitet rustfrit ståldæksel - syrebestandigt til 603/636-10 Amsta-flasker og termokedelflasker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Beholderlåg
Kapacitet (metrisk) Ingen
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål