Få mere at vide
Bochem™ Låg i rustfrit stål
Artikelnummer. 10519821
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
250mm
270mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
10519821 300mm
10139840 270mm
10672112 250mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10519821 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8351
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Rustfrit stållåg til brug med 20, 25 og 100 liters rustfrit stålbeholdere.
  • Rustfrit stål
  • Til brug med beholdere
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 300mm
Til brug med (udstyr) Beholder af rustfrit stål
Materiale Rustfrit stål (18/10)