Få mere at vide
Grant Instruments™ Låg i rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
ST12 tank
ST18, ST26 tanke
ST38 tank
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hjælper med at reducere fordampning/varmetab og undgå prøvekontamination. Grant Instruments™ Rustfrit stållåg til Grant Stirred Water Baths er til kontinuerlig kontinuerlig brug med vand over 90 °C.
- Rustfri stålkonstruktion
- Gavl med plasthåndtag
- Til brug med Grant omrørte vandbade og opvarmede cirkulationspumper
- Forhindrer varme i at slippe ud
- Reducerer prøvekontamination
- Til kontinuerlig brug med vand over 90 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Længde: 574 |
| Til brug med (udstyr) | ST38 tank |
| Materiale | Rustfrit stål |