Få mere at vide
Grant Instruments™ Låg i rustfrit stål
Artikelnummer. 15162625
Til brug med (udstyr):
ST12 tank
ST18, ST26 tanke
ST38 tank
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15162625
Brand: Grant Instruments™ LST26
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at reducere fordampning/varmetab og undgå prøvekontamination. Grant Instruments™ Rustfrit stållåg til Grant Stirred Water Baths er til kontinuerlig kontinuerlig brug med vand over 90 °C.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Gavl med plasthåndtag
  • Til brug med Grant omrørte vandbade og opvarmede cirkulationspumper
  • Forhindrer varme i at slippe ud
  • Reducerer prøvekontamination
  • Til kontinuerlig brug med vand over 90 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Længde: 375
Til brug med (udstyr) ST18, ST26 tanke
Temperaturområde 90 °C
Materiale Rustfrit stål