Få mere at vide
Hamilton™ Stort nav af rustfrit stål, aftagelige tilpassede nåle
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
23'ere G
25'ere G
26 G
26'ere G
Nålespids stil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Fås i forskellige målere
- Leveres i pakker med 6 stk
- Tilpasset punktstil og længder
- Autoklaverbar
- Til store nav
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.41 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.72 mm |
| Produkttype | Aftagelig tilpasset nål |
| Mængde | 6/Pk. |
| Nålespids stil | 5 eller AS |
| Til brug med (udstyr) | Aftagelige sprøjter (250 μL og større) |