Få mere at vide
Hamilton™ Stort nav af rustfrit stål, aftagelige tilpassede nåle
Artikelnummer. 12326459
Skift visning
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
23'ere G
25'ere G
26 G
26'ere G
Nålespids stil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Pakningsstørrelse
12326459 25'ere G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10146383 22 G 5 eller AS Pakke med 6
11542525 22s G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10268047 23 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10402205 22 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
12316309 23'ere G 5 eller AS Pakke med 6
15937335 26 G 2, 3 eller 4 Hver
11550042 26 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10051173 26'ere G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12326459 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 780609
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges med aftagelige (RN) sprøjter, der er 250 L μog større.
  • Fås i forskellige målere
  • Leveres i pakker med 6 stk
  • Tilpasset punktstil og længder
  • Autoklaverbar
  • Til store nav
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 25'ere G
Diameter (metrisk) Indvendig 0.15 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.52 mm
Produkttype Aftagelig tilpasset nål
Mængde 6/Pk.
Nålespids stil 2, 3 eller 4
Til brug med (udstyr) Aftagelige sprøjter (250 μL og større)