Få mere at vide
Hamilton™ Stort nav af rustfrit stål, aftagelige tilpassede nåle
Artikelnummer. 10051173
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
23'ere G
25'ere G
26 G
26'ere G
Nålespids stil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10051173
Brand: Hamilton™ 780604
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan bruges med aftagelige (RN) sprøjter, der er 250 L μog større.
  • Fås i forskellige målere
  • Leveres i pakker med 6 stk
  • Tilpasset punktstil og længder
  • Autoklaverbar
  • Til store nav
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 26'ere G
Diameter (metrisk) Indvendig 0.13 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.47 mm
Produkttype Aftagelig tilpasset nål
Mængde 6/Pk.
Nålespids stil 2, 3 eller 4
Til brug med (udstyr) Aftagelige sprøjter (250 μL og større)