Få mere at vide
Sampling Systems™ Skåle af rustfrit stål
Artikelnummer. 12987955 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
120 ml
150 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12987955
Brand: Sampling Systems™ A32450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse øser er lavet af hygiejnisk rustfrit stål og er ideelle til prøveudtagning af flydende produkter.
  • Satin finish
  • Sprækkefri konstruktion, så de nemt kan rengøres mellem batch
  • Udvalg af størrelser til rådighed
Tekniske data
Produkttype Slev
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af flydende produkter
Længde (metrisk) 275 mm