Få mere at vide
Sampling Systems™ Skåle af rustfrit stål
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
120 ml
150 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Satin finish
- Sprækkefri konstruktion, så de nemt kan rengøres mellem batch
- Udvalg af størrelser til rådighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Til brug med (applikation) | Prøveudtagning af flydende produkter |
| Længde (metrisk) | 350 mm |