Få mere at vide
De Buyer™ Øske i rustfrit stål med ergonomisk håndtag
Artikelnummer. p-8007966
Volumen (metrisk):
0,13 l
0,67 l
1 l
2,06 l
Længde (metrisk):
140 mm
340 mm
430 mm
635 mm
Artikelnummer. 11967435
Brand: De Buyer™ 3021.20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tag fat i den perfekt vinklede ergonomiske håndtagsform på De Buyer™ Rustfrit stålske med ergonomisk håndtag, der lader dig indsætte din tommelfinger.
  • Bredt og stift 2,5 mm håndtag
  • Fast krog i enden af håndtaget
  • Liters kapacitet indgraveret på håndtaget
  • Tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Produkttype Slev
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Til alle beholdere, inklusive dybe gryderetter
Højde (metrisk) 97 mm
Længde (metrisk) 635 mm
Mængde Hver
Volumen (metrisk) 2,06 l