Få mere at vide
De Buyer™ Øske i rustfrit stål med ergonomisk håndtag
Artikelnummer. 11973674
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,13 l
0,67 l
1 l
2,06 l
Længde (metrisk):
140 mm
340 mm
430 mm
635 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk)
11973674 0,13 l 340 mm
11967435 2,06 l 635 mm
11903684 0,67 l 140 mm
11947435 1 l 430 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11973674 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 3021.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.30 DKK
    90.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.25 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tag fat i den perfekt vinklede ergonomiske håndtagsform på De Buyer™ Rustfrit stålske med ergonomisk håndtag, der lader dig indsætte din tommelfinger.
  • Bredt og stift 2,5 mm håndtag
  • Fast krog i enden af håndtaget
  • Liters kapacitet indgraveret på håndtaget
  • Tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Produkttype Slev
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Velegnet til alle beholdere, inklusive dybe gryderetter.
Højde (metrisk) 37 mm
Længde (metrisk) 340 mm
Mængde Hver
Volumen (metrisk) 0,13 l