Få mere at vide
De Buyer™ Øske i rustfrit stål med ergonomisk håndtag
Artikelnummer. 11967435
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,13 l
0,67 l
1 l
2,06 l
Længde (metrisk):
140 mm
340 mm
430 mm
635 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk)
11967435 2,06 l 635 mm
11973674 0,13 l 340 mm
11903684 0,67 l 140 mm
11947435 1 l 430 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11967435 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 3021.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.25 DKK
    442.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 136.44 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tag fat i den perfekt vinklede ergonomiske håndtagsform på De Buyer™ Rustfrit stålske med ergonomisk håndtag, der lader dig indsætte din tommelfinger.
  • Bredt og stift 2,5 mm håndtag
  • Fast krog i enden af håndtaget
  • Liters kapacitet indgraveret på håndtaget
  • Tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Produkttype Slev
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Til alle beholdere, inklusive dybe gryderetter
Højde (metrisk) 97 mm
Længde (metrisk) 635 mm
Mængde Hver
Volumen (metrisk) 2,06 l