Få mere at vide
De Buyer™ Øske i rustfrit stål med ergonomisk håndtag
Artikelnummer. 11947435
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,13 l
0,67 l
1 l
2,06 l
Længde (metrisk):
140 mm
340 mm
430 mm
635 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk)
11947435 1 l 430 mm
11967435 2,06 l 635 mm
11973674 0,13 l 340 mm
11903684 0,67 l 140 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11947435 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 3021.16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.19 DKK
    276.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 85.08 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tag fat i den perfekt vinklede ergonomiske håndtagsform på De Buyer™ Rustfrit stålske med ergonomisk håndtag, der lader dig indsætte din tommelfinger.
  • Bredt og stift 2,5 mm håndtag
  • Fast krog i enden af håndtaget
  • Liters kapacitet indgraveret på håndtaget
  • Tåler opvaskemaskine
Spezifikation
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 1 L
Højde (metrisk) 53 mm
Længde (metrisk) 430 mm
Volumen (metrisk) 1 l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.