Få mere at vide
De Buyer™ Øske i rustfrit stål med ergonomisk håndtag
Beskrivelse
- Bredt og stift 2,5 mm håndtag
- Fast krog i enden af håndtaget
- Liters kapacitet indgraveret på håndtaget
- Tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slev |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Alle beholdere, inklusive dybe gryderetter |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Mængde | Hver |
| Volumen (metrisk) | 0,67 l |