Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriebakke i rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- runde vinkler
- Stålsider for at beskytte indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 290 x 220 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 290 x 220 x 60 mm |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Længde (metrisk) | 250, 290 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Laboratoriebakke |
| Bredde (metrisk) | 180, 220 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Form | Rektangulær |