Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriebakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 10150071
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10150071 290 x 220 x 60 mm
10597541 290 x 225 x 50 mm
10170261 355 x 305 x 60 mm
10252201 560 x 385 x 100 mm
10303901 400 x 280 x 70 mm
10537931 400 x 270 x 80 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10150071 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Bochem™ , Laboratoriebakken i rustfrit stål er nyttig til at indeholde og bære genstande, der bruges til eksperimentering i laboratoriet.
  • Rustfrit stål
  • runde vinkler
  • Stålsider for at beskytte indholdet
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 290 x 220 mm
Dimensioner (L x B x H) 290 x 220 x 60 mm
Højde (metrisk) 60 mm
Længde (metrisk) 250, 290 mm
Materiale Rustfrit stål
Type Laboratoriebakke
Bredde (metrisk) 180, 220 mm
Mængde 1 hver
Form Rektangulær