Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål med plasthåndtag
Artikelnummer. 10288780
Skift visning
Længde (metrisk):
130 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10288780 130 mm Hver
10300921 200 mm -
10084900 150 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10288780 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 4020
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål med plastikhåndtag til at håndtere alle dine klipnings- og trimningsbehov i laboratoriet.
  • Sakse er Type 2, med en skarp og en rund skærespids hver
  • Rustfrit stål
  • Plasthåndtag
Tekniske data
Produkttype Laboratoriesaks
Længde (metrisk) 130 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Skarp/rund