Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål med plasthåndtag
Artikelnummer. 10084900
Skift visning
Længde (metrisk):
130 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10084900 150 mm -
10288780 130 mm Hver
10300921 200 mm -
3 options
Artikelnummer. 10084900
Brand: Bochem™ 4021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål med plastikhåndtag til at håndtere alle dine klipnings- og trimningsbehov i laboratoriet.
  • Sakse er Type 2, med en skarp og en rund skærespids hver
  • Rustfrit stål
  • Plasthåndtag
Tekniske data
Produkttype Laboratoriesaks
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Skarp/rund