Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål med stopperløfter
Artikelnummer. 10547931
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10547931 150 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10547931 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 4200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.14 DKK
    62.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.37 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fremstillet af rustfrit stål
  • Tip stil: skarp-rund
  • Rustfrit stål
  • Med stopløfter
Tekniske data
Produkttype Laboratoriesaks
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Skarp/rund