Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål
Artikelnummer. 10633652
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10633652 100 mm -
10305961 115 mm Hver
10214611 165 mm -
10223941 180 mm -
10490923 130 mm Hver
10326101 145 mm -
10491113 150 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10633652 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 4000
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund og skarp-skarp
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Laboratoriesaks
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Skarp/rund