Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål
Længde (metrisk):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tre typer: rund-rund, skarp-rund og skarp-skarp
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriesaks |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tip stil | Skarp/rund |