Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål
Artikelnummer. 10305961
Længde (metrisk):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10305961
Brand: Bochem™ 4001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund og skarp-skarp
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Laboratoriesaks
Længde (metrisk) 115 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Skarp/rund