Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriegryde i rustfrit stål
Artikelnummer. 10669852
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
3.5 L
5 L
6.5 L
8.5 L
15.5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10669852 8.5 L
10666331 2.5 L
10606721 3.5 L
10135840 5 L
10258320 6.5 L
10653072 15.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10669852 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8364
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Stainless pots suitable for induction. Lids are sold separately.
Bemærk: Låg medfølger ikke; sælges separat.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 240mm
Højde (metrisk) 192H
Kapacitet (metrisk) 8.5 L
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Produkttype Laboratoriepotte