Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriegryde i rustfrit stål
Artikelnummer. 10653072
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
3.5 L
5 L
6.5 L
8.5 L
15.5 L
Artikelnummer. 10653072
Brand: Bochem™ 8366
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk: Låg medfølger ikke; sælges separat.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 300 mm
Højde (metrisk) 222H
Kapacitet (metrisk) 15.5 L
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Produkttype Laboratoriepotte