Få mere at vide
Bochem™ Låg til gryde i rustfrit stål
Diameter (metrisk) Indvendig:
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Kun låg.
Bemærk: Låg medfølger ikke; sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 160 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Produkttype | Laboratoriegrydelåg |