Få mere at vide
Schneider Gerd™ Laboratorietang i rustfrit stål
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
145 mm
160 mm
300 mm
Tip stil:
Bøde
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Laboratorietang i rustfrit stål
- Ideel til dissektion og generelle laboratorieapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Stump |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Type | Pincet, Laboratorium |