Få mere at vide
Schneider Gerd™ Laboratorietang i rustfrit stål
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
145 mm
160 mm
300 mm
Tip stil:
Bøde
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Laboratorietang i rustfrit stål
- Ideel til dissektion og generelle laboratorieapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Bøde |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Mængde (antal pr. sag) | Hver |
| Type | Pincet, Laboratorium |