Få mere at vide
Schneider Gerd™ Laboratorietang i rustfrit stål
Product Code. 10182954
Click to view available options
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
145 mm
160 mm
300 mm
Tip stil:
Bøde
Stump
Unit Size:
Hver
Product Code. 10182954
Brand: Schneider Gerd™ 130
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug disse pincet til en række forskellige formål. Schneider Gerd™ Laboratorietang i rustfrit stål har en rillet krop for optimalt greb.
  • Laboratorietang i rustfrit stål
  • Ideel til dissektion og generelle laboratorieapplikationer
Specifications
Tip stil Bøde
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 105 mm
Produkttype Pincet
Mængde (antal pr. sag) Hver
Type Pincet, Laboratorium