Få mere at vide
Schneider Gerd™ Laboratorietang i rustfrit stål
Artikelnummer. 10040961
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
145 mm
160 mm
300 mm
Tip stil:
Bøde
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10040961
Brand: Schneider Gerd™ 117
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pincet til en række forskellige formål. Schneider Gerd™ Laboratorietang i rustfrit stål har en rillet krop for optimalt greb.
  • Laboratorietang i rustfrit stål
  • Ideel til dissektion og generelle laboratorieapplikationer
Tekniske data
Tip stil Stump
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 300 mm
Produkttype Pincet
Mængde (antal pr. sag) Hver
Type Pincet, Laboratorium