Få mere at vide
Bochem™ Laboratorievogne i rustfrit stål
Artikelnummer. 10480674
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
900 x 600 x 940 mm (with wheel and handle)
Bæreevne (metrisk):
80 kg
Antal hylder:
2
Til brug med (applikation):
Laboratorie
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Bæreevne (metrisk) Antal hylder Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10480674 900 x 600 x 940 mm (with wheel and handle) 80 kg 2 Laboratorie Hver
1 options
Artikelnummer. 10480674 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11410
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål. BOCHEM™ laboratorievogne i rustfrit stål tillader sikker transport af værdifulde genstande.
  • 2 plader
  • 2 styrehjul, låsbare
  • Plade 800 x 500 mm
  • maks. 40 kg pr plade
Tekniske data
Produkttype Låsbar laboratorievogn
Dimensioner (L x B x H) 900 x 600 x 940 mm (with wheel and handle)
Til brug med (applikation) Laboratorie
Højde (metrisk) 940 mm
Længde (metrisk) 900 mm
Bæreevne (metrisk) 80 kg
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Hjultype Styretøj
Bredde (metrisk) 600 mm