Få mere at vide
Bochem™ Laboratorievogne i rustfrit stål 1
Artikelnummer. 10084220
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
10084220 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 10084220 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11411
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Tekniske data
Produkttype Laboratorievogn
Dimensioner (L x B x H) 900 x 600 x 940 mm (with wheel and handle)
Højde (metrisk) 940 mm
Længde (metrisk) 900 mm
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 3
Bredde (metrisk) 600 mm