Få mere at vide
Bochem™ Laboratorieskål i rustfrit stål
Beskrivelse
- 18/10 Rustfrit stål
- Flad form
- Randet kant
- Flad bund
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rund |
| Type | Laboratorie-skål |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) | 165 mm |