Få mere at vide
Bochem™ Laboratorieskål i rustfrit stål
Artikelnummer. 10779155
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10779155 5 l
1 options
Artikelnummer. 10779155 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8607
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Bochem™ højformede, konisk formede skåle i rustfrit stål er ideelle til brug som røreskåle eller til generel laboratoriebrug.
  • Høj Form
  • 18/10 rustfrit stål
  • Meget god kemikalieresistens
  • Meget god temperaturbestandighed
  • Let at rengøre
  • Bred vifte af anvendelser.
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Kapacitet (metrisk) 5 l
Højde (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) 265 mm
Form Høj, rund