Få mere at vide
DWK Life Sciences Laboratorieflaske i rustfrit stål, med DIN 168-1 gevind, GL 45
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Den uknuselige stålflaske er ideel til opbevaringsapplikationer, hvor glas ikke er anvendeligt på grund af risikoen for brud eller kemisk uforenelighed. Fremstillet af korrosionsbestandig AISI Type 316L (1.4404) rustfrit stål og hygiejnisk konstrueret med alle svejsede sømme. Flasken har en glat indvendig overfladefinish, der svarer til IIIc (DIN 17441) med afrundede indvendige kanter for nem rengøring. Poleret og børstet holdbar udvendig finish. Flasken har et GL 45 gevind med indbygget hældelæbe. Leveres uden hætte, hætte i rustfrit stål fås. Den er fuldt ud kompatibel med alle GL 45 hætter.
- Fremstillet af korrosionsbestandigt AISI Type 316L (1.4404) rustfrit stål og hygiejnisk konstrueret med alle svejsede sømme
- Poleret og børstet holdbar udvendig finish
- På grund af den glatte indvendige overflade, der svarer til IIIc (DIN 17441) med afrundede inderkanter, kan flasken let rengøres
- GL 45 gevind med indbygget hældelæbe
- Fuldt kompatibel med alle GL 45 hætter
- Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Farve | Silver |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, transport og sikker håndtering af farlige, farlige og værdifulde materialer; Opbevaring og transport af lysfølsomme materialer |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Lukning inkluderet | No |
| Kapacitet (engelsk) | 51 oz. |
| Form | Round |
| Produkttype | Storage Bottle |