Få mere at vide
Nickel Electro™ Rustfri stålbæger med tud
Artikelnummer. p-8013895 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
200 mL
350 mL
550 mL
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11756567
Brand: Nickel Electro™ 201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette holdbare laboratoriebæger i rustfrit stål er velegnet til laboratorieapplikationer.
  • Holdbart laboratoriebæger i rustfrit stål
  • 304 spec rustfrit stål bægerglas
  • Vil ikke gå i stykker eller skår
  • Velegnet til laboratorieapplikationer siden
  • Alle overflader reagerer ikke
  • Tilbyd nul absorption
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 63 mm
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 73 mm
Inkluderer Tud
Type Bægerglas