Få mere at vide
Nickel Electro™ Rustfri stålbæger med tud
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
200 mL
350 mL
550 mL
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Descrizione
- Holdbart laboratoriebæger i rustfrit stål
- 304 spec rustfrit stål bægerglas
- Vil ikke gå i stykker eller skår
- Velegnet til laboratorieapplikationer siden
- Alle overflader reagerer ikke
- Tilbyd nul absorption
Specifica
Specifica
| Diameter (metrisk) Udvendig | 77 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 550 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 124 mm |
| Inkluderer | Tud |
| Type | Bægerglas |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto