Få mere at vide
Nickel Electro™ Rustfri stålbæger med tud
Artikelnummer. 11756567 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 mL
350 mL
550 mL
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11756567 200 mL Hver
12737856 350 mL Hver
12747856 550 mL Hver
11766617 550 mL Pakke med 5
11419569 700 mL Hver
11429569 1000 mL Hver
11439569 1250 mL Hver
11449569 2000 mL Hver
11459569 2500 mL Hver
11469569 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11756567 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00 DKK
    308.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.86 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Dette holdbare laboratoriebæger i rustfrit stål er velegnet til laboratorieapplikationer.
  • Holdbart laboratoriebæger i rustfrit stål
  • 304 spec rustfrit stål bægerglas
  • Vil ikke gå i stykker eller skår
  • Velegnet til laboratorieapplikationer siden
  • Alle overflader reagerer ikke
  • Tilbyd nul absorption
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 63 mm
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 73 mm
Inkluderer Tud
Type Bægerglas