Beskrivelse
- Holdbart laboratoriebæger i rustfrit stål
- 304 spec rustfrit stål bægerglas
- Vil ikke gå i stykker eller skår
- Velegnet til laboratorieapplikationer siden
- Alle overflader reagerer ikke
- Tilbyd nul absorption
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 110 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 135 mm |
| Inkluderer | Tud |
| Type | Bægerglas |