Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stainless Steel Lab Spoon/Spatula
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
304,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Ea. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Produkttype | Weighing Spatula |
| Til brug med (applikation) | For Sampling From Larger Bottles |
| Materiale | Stainless Steel |
| Længde (metrisk) | 304,8 mm |