Få mere at vide
Bel-Art™ Laboratorieske og spatel i rustfrit stål
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
30,5 cm
Beskrivelse
Ekstra længde til prøveudtagning fra større flasker.
- Flad spatelende måler 3,1 cm (1,25 in.) bred
- Skeenden måler 3,7 cm (1,5 in.) bred og rummer 5 ml
- Forbindelsesstang måler 14 mm (0,5 tommer) bred
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ekstra længde |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Flad spatelende, skeende |
| Produkttype | Laboratorieske og spatel |
| Til brug med (applikation) | Til prøveudtagning fra større flasker |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) klinge |
|
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 30,5 cm |