Få mere at vide
OHAUS™ Labramme i rustfrit stål
Shop alle Ohaus produkter
Størrelse:
305 x 1829 x 1219 mm (LxBxH)
457 x 1219 x 1219 mm (LxBxH)
457 x 1219 x 610 mm (LxBxH)
457 x 610 x 610 mm (LxBxH)
551 x 1829 x 1905 mm (LxBxH)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Korrosionsbestandige laboratorierammer, stænger og konnektorer fås i premium rustfrit stål, der tilbyder høj kemisk resistens og holdbarhed. Aluminium giver pålidelig styrke ved en lettere vægt.
- Laboratorielifte tilbyder praktiske justerbare løfteplatforme med enestående styrke og holdbarhed til at holde små laboratorieudstyr såsom glasvarer, varmeplader og vandbade i forskellige højder.
- Forenkle laboratorieopsætningen! Tretten laboratorierammesæt er tilgængelige med fire designet til at passe i stinkskabe. Byg dit eget støttesystem ved at vælge mellem et bredt udvalg af stænger, baser og konnektorer.
- Pålidelige stik sikrer stænger og klemmer, så de opfylder dine krav, og fem unikke holdere i forskellige størrelser og materialer kan rumme forskellige stænger.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Lab Frame Kit |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Oversigt | Klemme, Lab Frame, Stål, CLR-FRAMESS |
| Højde (metrisk) | 610.000 mm |
| Højde (engelsk) | 24.00 tommer. |
| Længde (engelsk) | 18.00 tommer. |
| Længde (metrisk) | 457.00 mm |
| Størrelse | 457 x 610 x 610 mm (LxBxH) |
| Bredde (engelsk) | 24.00 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 610.00 mm |