Få mere at vide
OHAUS™ Labramme i rustfrit stål
Artikelnummer. 15702379 Shop alle Ohaus produkter
Størrelse:
305 x 1829 x 1219 mm (LxBxH)
457 x 1219 x 1219 mm (LxBxH)
457 x 1219 x 610 mm (LxBxH)
457 x 610 x 610 mm (LxBxH)
551 x 1829 x 1905 mm (LxBxH)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15702379
Brand: OHAUS™ 30392326
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Labramme i rustfrit stål giver sikker støtte til at holde glasvarer i hævede positioner.
  • Korrosionsbestandige laboratorierammer, stænger og konnektorer fås i premium rustfrit stål, der tilbyder høj kemisk resistens og holdbarhed. Aluminium giver pålidelig styrke ved en lettere vægt.
  • Laboratorielifte tilbyder praktiske justerbare løfteplatforme med enestående styrke og holdbarhed til at holde små laboratorieudstyr såsom glasvarer, varmeplader og vandbade i forskellige højder.
  • Forenkle laboratorieopsætningen! Tretten laboratorierammesæt er tilgængelige med fire designet til at passe i stinkskabe. Byg dit eget støttesystem ved at vælge mellem et bredt udvalg af stænger, baser og konnektorer.
  • Pålidelige stik sikrer stænger og klemmer, så de opfylder dine krav, og fem unikke holdere i forskellige størrelser og materialer kan rumme forskellige stænger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lab Frame Kit
Materiale Rustfrit stål
Oversigt Klemme, laboratorieramme, stål, CLR-FRAMESX
Højde (metrisk) 1,219.000 mm
Højde (engelsk) 48,00 tommer.
Længde (engelsk) 12.00 tommer.
Længde (metrisk) 305.00 mm
Størrelse 305 x 1829 x 1219 mm (LxBxH)
Bredde (engelsk) 72,00 tommer.
Bredde (metrisk) 1,829.00 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit